1096879
USP
Carvacrol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Carvacrol, 5-Isopropyl-2-methylphenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
certified by the USP
Mol-Gew.
150.22 (C10H14O)
Verpackung
pkg of 100 mg
Hersteller/Markenname
USP 1096879
Format
neat
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>212.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 100 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)