Merck
1.01775
Petroleumbenzin
for analysis boiling range 40-60°C EMSURE® ACS,ISO
Synonym(e):
Petrolether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12191502
Grade:
ACS reagent
Bp:
36-83 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
370 hPa ( 25 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO
vapor pressure
370 hPa ( 25 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
autoignition temp.
260 °C (DIN 51794)
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-7.4 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0003 meq/g Acidity, ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.02% Aromatics (as benzene)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
kinematic viscosity
0.45 cSt(20 °C)
bp
36-83 °C/1013 hPa
mp
<-80 °C
iodine value
≤0.3
peroxide value
≤0.8
transition temp
flash point <-21 °C
density
0.645-0.665 g/cm3 at 15 °C
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
storage temp.
2-30°C
General description
EMSURE Lösungsmittel eignen sich für viele klassische Laboranwendungen und werden häufig in regulierten und höchst anspruchsvollen Laboranwendungen eingesetzt. EMSURE bietet die weltweit besten und umfangreichsten Produktspezifikationen. Wir erklären, dass unsere EMSURE Produkte den Anforderungen der ACS, des Reagenzienabschnitts der Europäischen Pharmakopöe (Reag. Ph Eur) sowie ISO-Normen entsprechen.
Application
  • Exokarp-Extrakt von Ginkgo Biloba L.: In dieser Studie wird Petroleumbenzin für die Lösungsmittelextraktion verwendet, um das antimikrobielle Potenzial von Ginkgo-Biloba-L.-Exokarp-Extrakten gegen das methicillinresistente Bakterium Staphylococcus aureus zu untersuchen, was die bedeutende Rolle von Petroleumbenzin in pharmazeutischen Anwendungen unterstreicht (Wei et al., 2024).
  • Creating Mesopores in ZSM-5 Catalyst for Aromatics Production: Diese Anwendung von Petroleumbenzin bei der Synthese von Glycerin aus einem Abfallprodukt der Biodieselherstellung demonstriert seinen innovativem Einsatz in katalytischen Prozessen zur Optimierung der Aromatenproduktion, der sowohl für die Umwelt als auch für die Industriechemie von Vorteil ist (Kumar et al., 2024).
  • High-Speed Countercurrent Chromatography for Bioactive Neolignan Isomers: Diese Methode demonstriert den Einsatz von Petroleumbenzin bei chromatographischen Techniken und bietet signifikante Vorteile bei der Isolierung komplexer organischer Verbindungen, die in der modernen Naturstoffchemieforschung eine entscheidende Rolle spielen (Xiao et al., 2024).
  • Hydrocarbon Ingestions and Poison Control: In dieser Studie, die nur indirekt im Zusammenhang mit Petroleumbenzin steht, werden Daten zur Ingestion von Kohlenwasserstoffen analysiert, um die Bedeutung von Sicherheitsbewertungen und Folgenabschätzungen der Umweltauswirkungen beim Einsatz von Erdölprodukten, einschließlich Benzin, für die öffentliche Gesundheit hervorzuheben (Palmer et al., 2023).
Other Notes
Entdecken Sie EMSURE  – um mehr als sicher zu sein!
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihre Sicherheit ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Petroleumbenzin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
<-5.8 °F
flash_point_c
< -21 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)