Wichtige Dokumente
1096553
USP
Carboxymethylcellulose Natrium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Carboxymethylcellulose Natriumsalz, Natrium-Carboxymethylcellulose
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
carboxymethylcellulose
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[Na].OC(C(O)C(O)C=O)C(O)CO.OC(=O)C
InChI
1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);
InChIKey
DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)