Wichtige Dokumente
1087031
USP
Dreibasisches Calciumphosphat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Calciumphosphat tribasisch, Calciumhydroxyphosphat, Dreibasisches Kalziumphosphat, HAp, Hydroxylapatit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tribasic calcium phosphate
Form
solid
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
1100 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
InChIKey
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)