Wichtige Dokumente
1077708
USP
8-Bromtheophyllin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
8-Brom-3,9-dihydro-1,3-dimethyl-1H-purin-2,6-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
theophylline
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
315-320 °C (dec.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C7H7BrN4O2/c1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h1-2H3,(H,9,10)
InChIKey
SKTFQHRVFFOHTQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable