Merck
BP327
Theophyllin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
1,3-Dimethyl-xanthin, 2,6-Dihydroxy-1,3-dimethyl-purin, 3,7-Dihydro-1,3-dimethyl-1H-purin-2,6-dion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
Beilstein:
13463
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352210
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
theophylline
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1C(=O)N(C)c2[nH]cnc2C1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-5-4(8-3-9-5)6(12)11(2)7(10)13/h3H,1-2H3,(H,8,9)
InChIKey
ZFXYFBGIUFBOJW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Theophylline BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Caffeine Citrate Oral Solution
  • Dantrolene Oral Suspension
  • Dantrolene Sodium
  • Caffeine Citrate Injection
  • Aminophylline Injection
  • Theophylline Prolonged-release Tablets
  • Aminophylline Tablets
  • Biochem./physiol. Wirkung
    Phosphodiesterase Inhibitor; Diuretikum; Herzstimulant; Muskelrelaxans; Asthmamedikament.
    Verpackung
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Sonstige Hinweise
    Sales restrictions may apply.
    Ähnliches Produkt
    Produkt-Nr.
    Beschreibung
    Preisangaben
    Piktogramme
    Skull and crossbonesHealth hazard
    Signalwort
    Danger
    H-Sätze
    Gefahreneinstufungen
    Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
    Lagerklassenschlüssel
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 1
    Flammpunkt (°F)
    Not applicable
    Flammpunkt (°C)
    Not applicable
    Zulassungslistungen
    Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
    EU REACH Annex XVII (Restriction List)
    CAS No.
    Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)