1076159
USP
Bosentan-verwandte Verbindung D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4,6-Dichlor-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2′-bipyrimidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
bosentan
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H10Cl2N4O2/c1-22-9-5-2-3-6-10(9)23-11-12(16)20-15(21-13(11)17)14-18-7-4-8-19-14/h2-8H,1H3
InChIKey
IZGOBGVYADHVKH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable