PHR2708
Bosentan
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Bosentan Monohydrat, 4-tert-Butyl-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)-2-(pyrimidin-2-yl)-pyrimidin-4-yl]-benzolsulfonamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1076115
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
bosentan
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C27H29N5O6S.H2O/c1-27(2,3)18-10-12-19(13-11-18)39(34,35)32-23-22(38-21-9-6-5-8-20(21)36-4)26(37-17-16-33)31-25(30-23)24-28-14-7-15-29-24;/h5-15,33H,16-17H2,1-4H3,(H,30,31,32);1H2
InChIKey
SXTRWVVIEPWAKM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable