Wichtige Dokumente
1067001
USP
Betamethasonacetat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Betamethason-21-acetat, 9α-Fluor-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion-21-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
betamethasone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17-,18-,19-,21-,22-,23-,24-/m0/s1
InChIKey
AKUJBENLRBOFTD-QZIXMDIESA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Betamethasone Sodium Phosphate and Betamethasone Acetate Injectable Suspension
- Gentamicin Sulfate and Betamethasone Acetate Ophthalmic Solution
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Liver,Kidney,Endocrine system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)