Wichtige Dokumente
1046158
USP
Azelastin -hydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-[(4-Chlorphenyl)-methyl]-2-(1-methylazepan-4-yl)-phthalazin-1-on -hydrochlorid, Astelin, Optivar
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
azelastine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl.CN1CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
InChI
1S/C22H24ClN3O.ClH/c1-25-13-4-5-18(12-14-25)26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16;/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3;1H
InChIKey
YEJAJYAHJQIWNU-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH1(3269)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable