1598020
USP
Rabeprazol-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-(1H-Benzimidazol-2-yl)-3-methyl-4-oxo-1,4-dihydropyridin-2-carbonsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
rabeprazole
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[n]3(c(c([c](cc3)=O)C)C(=O)O)c1[nH]c2c(n1)cccc2
InChI
1S/C14H11N3O3/c1-8-11(18)6-7-17(12(8)13(19)20)14-15-9-4-2-3-5-10(9)16-14/h2-7H,1H3,(H,15,16)(H,19,20)
InChIKey
CBHQVBYUZFZICT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)