Wichtige Dokumente
1036937
USP
p-Anisaldehyd
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Methoxybenzaldehyd, Weißdorn
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
4.7 (vs air)
API-Familie
mepyramine, anisaldehyde
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.573 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−1 °C (lit.)
Dichte
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
InChIKey
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
240.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
116 °C - closed cup