Merck
8.00028
Acetophenone
for synthesis
Synonym(e):
Acetophenone, Methyl phenyl ketone, 1-Phenylethanone, Phenylethanone, ACP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.15
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
202-708-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
39023804
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.45 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
570 °C
potency
815 mg/kg LD50, oral (Rat), 16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-5.2 % (v/v)
transition temp
flash point 105 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
InChI key
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Colour (visual): colorless to yellowish
Appearance of substance (visual): clear liquid
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.025 - 1.028
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetophenone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)