Wichtige Dokumente
Y0002138
Copovidon
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Poly(1-vinylpyrrolidon-co-vinylacetat)
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
copovidone
Hersteller/Markenname
EDQM
Übergangstemp.
Tg 64 °C
Dichte
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
InChI
1S/C6H9NO.C4H6O2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-6-4(2)5/h2H,1,3-5H2;3H,1H2,2H3
InChIKey
FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)