Wichtige Dokumente
Y0002128
Carmustin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,3-Bis-(2-chlorethyl)-1-nitroso-harnstoff, BCNU
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
carmustine
Form
(Oily liquid to amorphous solid)
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
30 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
ClCCNC(=O)N(CCCl)N=O
InChI
1S/C5H9Cl2N3O2/c6-1-3-8-5(11)10(9-12)4-2-7/h1-4H2,(H,8,11)
InChIKey
DLGOEMSEDOSKAD-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GSR(2936)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)