Wichtige Dokumente
Y0001995
Nicotinsäure für die Qualifizierung von Anlagen
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Nicotinsäure, 3-Picolinsäure, Niacin, Pellagra Präventivfaktor, Pyridin-3-carbonsäure, Vitamin B3
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
nicotinic acid
Form
powder
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
236-239 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 12.5 g/L at 25 °C
water: 15 g/L at 20 °C
Dichte
1.473 g/cm3 at 25 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChIKey
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
379.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
193 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)