SU860147
TopSert TPX® Autosampler-Fläschchen
Screw vials, short thread, clear PMP, with integrated 0.2 mL glass insert
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear TPX® polymethylpentene (with integrated 0.2 mL glass insert)
Leistungsmerkmale
TopSert
integrated 0.2 mL glass insert, 15 mm tip
Verpackung
pkg of 1000 ea
Verfügbarkeit
not available in North America
AD
11.6 mm
Durchm. × H
11.6 mm × 32 mm
Volumen
0.2 mL
Fitting
thread for 9 mm
Kompatibilität
for use with 9 mm short thread screw caps
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)