Merck
Z677361
Dermatril-P-Nitrilhandschuhe
size S
Synonym(e):
disposable glove
About This Item
UNSPSC-Code:
46181504
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Materialien
blue gloves
blue nitrile
Größe
S
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
Verpackung
pack of 50 ea (boxes of 50)
Hersteller/Markenname
KCL 743 - 07
KCL 743
L × Dicke
270 mm × 0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
Die blauen, ungepuderten Dermatril-P-Nitrilhandschuhe mit langen Manschetten bieten ein hohes Maß an Schutz vor chemischen und bakteriologischen Kontaminationen. Die Dermatril-P-Einmal-Handschuhe weisen außerdem eine sehr gute mechanische Beständigkeit im Vergleich zu Standard-Einmal-Handschuhen auf.
Alle Dermatril-P-Einmal-Handschuhe werden INDIVIDUELL mit dem entsprechenden Normzeichen aus einem lebensmittelverträglichen Farbstoff auf der Innenseite markiert.
  • Antistatisch
  • Frei von allergenen Substanzen wie Thiuramen, Benzothiazolen und Thioharnstoff
  • Verbesserter Griff dank aufgerauter Fingerspitzen
  • Umgeschlagene Manschette für leichteres Anziehen
  • CE-zertifiziert
  • Entspricht den folgenden Standards: EN 374 (Kat. III) EN 388 (Kat. II), EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Anti-static
  • Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
  • Roughened fingertips for better grip
  • Rolled cuff edge for easier donning
  • CE compliant
  • Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
Rechtliche Hinweise
Dermatril is a trademark of KCL GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1