PHR9248
Cyclopentyl(phenyl)-methanon
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
Cyclopentyl-phenylketon, Glycopyrronium Bromide impurity M (PhEur)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
API-Familie
glycopyrrolate
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(C2CCCC2)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O/c13-12(11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9H2
InChIKey
VYDIMQRLNMMJBW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)