Wichtige Dokumente
PHR9209
α,α-Diphenyl-γ-butyrolacton
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
Loperamide Hydrochloride impurity, 2,2-Diphenylbutyrolacton, Dihydro-3,3-diphenyl-2(3H)-furanone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp (Schmelzpunkt)
77-79 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1OCCC1(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14O2/c17-15-16(11-12-18-15,13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChIKey
IRQJWIUKHLVISG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Anwendung
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)