Wichtige Dokumente
PHL89866
Xanthotoxin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Xanthotoxin, 8-MOP, 8-Methoxypsoralen, 9-Methoxy-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-on, Ammoidin, Methoxsalen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
148-150 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
InChIKey
QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)