Wichtige Dokumente
PHL89657
Epiprogoitrin Kaliumsalz
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(S)-2-Hydroxy 3-butenylglucosinolate Kaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=C[C@H](O)C=C)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChIKey
CHUCQSSIHCDAIE-ZQVFBYEASA-M
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)