Wichtige Dokumente
PHL89215
Glucoraphani Kaliumsalz
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
4-Methylsulfinylbutylglucosinolat Kaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C12H23NO10S3/c1-25(18)5-3-2-4-8(13-23-26(19,20)21)24-12-11(17)10(16)9(15)7(6-14)22-12/h7,9-12,14-17H,2-6H2,1H3,(H,19,20,21)/b13-8+/t7-,9-,10+,11-,12+,25?/m1/s1
InChIKey
GMMLNKINDDUDCF-RFOBZYEESA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?