Wichtige Dokumente
PHL89567
α-Asaron
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
trans-1,2,4-Trimethoxy-5-(1-propenyl)-benzol, trans-1-Propenyl-2,4,5-trimethoxy-benzol, trans-Asaron, Isoasaron
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
crystals
Hersteller/Markenname
PhytoLab
bp
296 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
57-61 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(OC)c(\C=C\C)cc1OC
InChI
1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5+
InChIKey
RKFAZBXYICVSKP-AATRIKPKSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)