Wichtige Dokumente
PHL89555
3-O-Acetyl-α-boswellinsäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
α-Boswelliasäureacetat, (3α,4β)-3-(Acetyloxy)-olean-12-en-23-säure, 3α-(Acetyloxy)-olean-12-en-24-säure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
crystals
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@]3(C)[C@@H]2CC=C4[C@@H]5CC(C)(C)CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)[C@@]1(C)C(O)=O
InChI
1S/C32H50O4/c1-20(33)36-25-12-13-29(5)23-10-9-21-22-19-27(2,3)15-16-28(22,4)17-18-30(21,6)31(23,7)14-11-24(29)32(25,8)26(34)35/h9,22-25H,10-19H2,1-8H3,(H,34,35)/t22-,23+,24+,25+,28+,29+,30+,31+,32+/m0/s1
InChIKey
IAWGZKRQDHPFCZ-OBHGTAHRSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)