Wichtige Dokumente
PHL89319
Rutaecarpin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
8,13-Dihydroindolo[2′,3′:3,4]pyrido[2,1-b]chinazolin-5(7H)-on, Rhetin, Rutecarpin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
SMILES String
O=C1N2CCc3c([nH]c4ccccc34)C2=Nc5ccccc15
InChI
1S/C18H13N3O/c22-18-13-6-2-4-8-15(13)20-17-16-12(9-10-21(17)18)11-5-1-3-7-14(11)19-16/h1-8,19H,9-10H2
InChIKey
ACVGWSKVRYFWRP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)