Wichtige Dokumente
PHL84256
Rotundasäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3β,19α,23-Trihydroxyurs-12-en-28-säure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
OC1(C2C(CCC3(C4(C(C5(C(C(C(CC5)O)(CO)C)CC4)C)CC=C32)C)C)(CCC1C)C(=O)O)C
InChI
1S/C30H48O5/c1-18-9-14-30(24(33)34)16-15-27(4)19(23(30)29(18,6)35)7-8-21-25(2)12-11-22(32)26(3,17-31)20(25)10-13-28(21,27)5/h7,18,20-23,31-32,35H,8-17H2,1-6H3,(H,33,34)
InChIKey
YLHQFGOOMKJFLP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)