Wichtige Dokumente
PHL84247
Oroxylin A 7-glucuronid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Oroxylin A 7-O-β-D-glucuronid, 5,7-Dihydroxy-6-methoxyflavon-7-glucuronid, 6-Methoxybaicalein-7-glucuronid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)Oc2cc3[o]c(c[c](c3c(c2OC)O)=O)c4ccccc4
InChI
1S/C22H20O11/c1-30-19-13(32-22-18(27)16(25)17(26)20(33-22)21(28)29)8-12-14(15(19)24)10(23)7-11(31-12)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,16-18,20,22,24-27H,1H3,(H,28,29)/t16-,17-,18+,20-,22+/m0/s1
InChIKey
QXIPXNZUEQYPLZ-QSUZLTIMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)