Wichtige Dokumente
PHL84206
Chrysophanol-8-glucosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Chrysophanol-8-O-β-D-glucopyranosid, Pulmatin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
InChI
1S/C21H20O9/c1-8-5-10-14(11(23)6-8)18(26)15-9(16(10)24)3-2-4-12(15)29-21-20(28)19(27)17(25)13(7-22)30-21/h2-6,13,17,19-23,25,27-28H,7H2,1H3/t13-,17-,19+,20-,21-/m1/s1
InChIKey
WMMOMSNMMDMSRB-JNHRPPPUSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)