Wichtige Dokumente
PHL83773
Erythrodiol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Olean-12-en-3β,28-diol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (GC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
230-231 °C (lit.)
SMILES String
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@]1(CO)CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C
InChI
1S/C30H50O2/c1-25(2)14-16-30(19-31)17-15-28(6)20(21(30)18-25)8-9-23-27(5)12-11-24(32)26(3,4)22(27)10-13-29(23,28)7/h8,21-24,31-32H,9-19H2,1-7H3/t21-,22-,23+,24-,27-,28+,29+,30+/m0/s1
InChIKey
PSZDOEIIIJFCFE-OSQDELBUSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)