Wichtige Dokumente
PHL83535
Quercetin-3-O-rutinosid-7-O-glucosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavon-3-rutinosid-7-glucosid, 3-[[6-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-(β-D-glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-4H-1-benzopyran-4-on, Quercetin-3-rhamnoglucosid-7-glucosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)