Wichtige Dokumente
PHL83331
Cornusid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C24H30O14/c1-3-11-12(4-5-35-21(32)10-6-14(26)17(28)15(27)7-10)13(22(33)34-2)9-36-23(11)38-24-20(31)19(30)18(29)16(8-25)37-24/h3,6-7,9,11-12,16,18-20,23-31H,1,4-5,8H2,2H3/t11-,12+,16+,18+,19-,20+,23+,24-/m0/s1
InChIKey
SMTKSCGLXONVGL-ZEIULZLQSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)