Wichtige Dokumente
PHL83223
Procyanidin A2
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(+)-Epicatechin-(4β-8,2β-O-7)-epicatechin, Proanthocyanidin A2
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1[C@@H](C2=CC(O)=C(O)C=C2)OC3=C4[C@@]5([H])C6=C(O)C=C(O)C=C6O[C@](OC4=CC(O)=C3C1)(C7=CC(O)=C(O)C=C7)[C@@H]5O
InChI
1S/C30H24O12/c31-13-7-20(37)24-22(8-13)41-30(12-2-4-16(33)19(36)6-12)29(39)26(24)25-23(42-30)10-17(34)14-9-21(38)27(40-28(14)25)11-1-3-15(32)18(35)5-11/h1-8,10,21,26-27,29,31-39H,9H2/t21-,26-,27-,29-,30+/m1/s1
InChIKey
NSEWTSAADLNHNH-LSBOWGMISA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)