Wichtige Dokumente
PHL82601
Morin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
2′,3,4′,5,7-Pentahydroxy-flavon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
O=C1C(O)=C(C(C(O)=C2)=CC=C2O)OC3=CC(O)=CC(O)=C31
InChI
1S/C15H10O7/c16-6-1-2-8(9(18)3-6)15-14(21)13(20)12-10(19)4-7(17)5-11(12)22-15/h1-5,16-19,21H
InChIKey
YXOLAZRVSSWPPT-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)