Wichtige Dokumente
PHL82295
Aconin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Jesaconin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@H]1[C@]2(COC)[C@@]([H])([C@H](C3[C@@]([C@]4([H])[C@]56[H])(O)[C@@H](O)[C@@H]([C@@](O)(C6)[C@@H]4O)OC)OC)C5([C@H](C1)OC)C3N(CC)C2
InChI
1S/C25H41NO9/c1-6-26-9-22(10-32-2)12(27)7-13(33-3)24-11-8-23(30)19(28)14(11)25(31,20(29)21(23)35-5)15(18(24)26)16(34-4)17(22)24/h11-21,27-31H,6-10H2,1-5H3/t11-,12-,13+,14-,15+,16+,17-,18?,19-,20+,21+,22+,23-,24+,25-/m1/s1
InChIKey
SQMGCPHFHQGPIF-JIOYIOPFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)