Wichtige Dokumente
PHL80548
Trigonellinchlorid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Trigonellin -hydrochlorid, 1-Methyl-pyridinium-3-carboxylat -hydrochlorid, N-Methylnicotinsäure-betain -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
crystals
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
[Cl-].C[n+]1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10;/h2-5H,1H3;1H
InChIKey
TZSYLWAXZMNUJB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)