Wichtige Dokumente
PHL80497
(-)-Matairesinol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Matairesinol, (αR,βR)-α,β-Bis-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-butyrolacton
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(C[C@H]2COC(=O)[C@@H]2Cc3ccc(O)c(OC)c3)ccc1O
InChI
1S/C20H22O6/c1-24-18-9-12(3-5-16(18)21)7-14-11-26-20(23)15(14)8-13-4-6-17(22)19(10-13)25-2/h3-6,9-10,14-15,21-22H,7-8,11H2,1-2H3/t14-,15+/m0/s1
InChIKey
MATGKVZWFZHCLI-LSDHHAIUSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)