Wichtige Dokumente
PHL80437
Enterolacton
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
trans-α,β-Bis-(3-hydroxybenzyl)-butyrolacton
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1cccc(C[C@@H]2COC(=O)[C@H]2Cc3cccc(O)c3)c1
InChI
1S/C18H18O4/c19-15-5-1-3-12(8-15)7-14-11-22-18(21)17(14)10-13-4-2-6-16(20)9-13/h1-6,8-9,14,17,19-20H,7,10-11H2/t14-,17+/m1/s1
InChIKey
HVDGDHBAMCBBLR-PBHICJAKSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)