Wichtige Dokumente
PHL80421
1-Desoxynojirimycin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
1,5-Dideoxy-1,5-imino-D-sorbit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1NC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-2-3-5(10)6(11)4(9)1-7-3/h3-11H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChIKey
LXBIFEVIBLOUGU-JGWLITMVSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?