Wichtige Dokumente
PHL80084
Pelargonidinchlorid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,4′,5,7-Tetrahydroxy-flavyliumchlorid, Pelargonidolchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Cl-].Oc1ccc(cc1)-c2[o+]c3cc(O)cc(O)c3cc2O
InChI
1S/C15H10O5.ClH/c16-9-3-1-8(2-4-9)15-13(19)7-11-12(18)5-10(17)6-14(11)20-15;/h1-7H,(H3-,16,17,18,19);1H
InChIKey
YPVZJXMTXCOTJN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?