BP709
Tenoxicam-Abbau-Unreinheit Standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Tenoxicam, 4-Hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazin-3-carboxamid-1,1-dioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tenoxicam
Form
crystalline powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
mixture
SMILES String
O=C(NC1=NC=CC=C1)C2=C(O)C(SC=C3)=C3S(N2C)(=O)=O
InChI
1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(13(18)15-9-4-2-3-6-14-9)11(17)12-8(5-7-21-12)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18)
InChIKey
LZNWYQJJBLGYLT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)