BP441
1,4-Bis(4-chlorbenzhydryl)piperazin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
buclizine, cetirizine, meclozine
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc(cc1)C(N3CCN(CC3)C(c5ccc(cc5)Cl)c4ccccc4)c2ccccc2.Cl.Cl
InChI
1S/C30H28Cl2N2.2ClH/c31-27-15-11-25(12-16-27)29(23-7-3-1-4-8-23)33-19-21-34(22-20-33)30(24-9-5-2-6-10-24)26-13-17-28(32)18-14-26;;/h1-18,29-30H,19-22H2;2*1H
InChIKey
DLEQNCKNBPYHEY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)