Wichtige Dokumente
Y0001310
Meclozin Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Chlorbenzhydrol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
meclozine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
58-60 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H11ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H
InChIKey
AJYOOHCNOXWTKJ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)