Merck
97729-U
Supelco
Flash Silica Inorganic Sorbent
spherical, 200-400 mesh, pkg of 1 kg, dried
Synonym(e):
Silica gel
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
NC.05
product name
Kieselgel, dried, pkg of 1 kg, spherical
Qualität
high-purity grade
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 kg
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Matrix
Silica
Aktive Matrixgruppe
Silica
Partikelgröße
200-400 mesh
40-75 μm
Porengröße
0.7-0.9 cm3/g pore volume
70 Å pore size
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)