Merck
96934
Supelco
2,5-Furandicarboxylsäure
analytical standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Format
neat
SMILES String
OC(=O)c1ccc(o1)C(O)=O
InChI
1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
InChIKey
CHTHALBTIRVDBM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)