Merck
95711
Supelco
1,3,5-Trioxan
analytical standard
Synonym(e):
Trioxymethylen, meta-Formaldehyd, sym.-Trioxan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.08
Beilstein:
102769
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
777 °F
Expl.-Gr.
29 %
Methode(n)
HPLC: suitable
mp (Schmelzpunkt)
59-62 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C1OCOCO1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
InChIKey
BGJSXRVXTHVRSN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
113.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)