Merck
92265
Supelco
Chlorphenesin
analytical standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11ClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.21
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0 % (GC)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Clc1ccc(cc1)OCC(O)CO
InChIKey
MXOAEAUPQDYUQM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)