854971
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
clear cap, PTFE/silicone septum, septum diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 1000 ea
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/silicone septum
clear cap
Härte
55 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 1000 ea
Septumdurchm. × Dicke
9 mm × 1.0 mm
Fitting
thread for 9 mm
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)