Merck
82027-U
Hamilton® PRP-X200 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
Hamilton PRP-X200 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L22
Hersteller/Markenname
Hamilton
Verpackung
1 ea of
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.1 mm
Matrix
PS-DVB particle platform
polymeric
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
100 Å
Betriebs-pH-Wert
1-14
Trenntechnik
cation exchange
Allgemeine Beschreibung
The Hamilton PRP-X200, cation exchange columns are used in the separation of inorganic and organic, mono or divalent cations.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)