820015
TSKgel® Super-ODS (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 1 mm, C18 (octadecyl) phase
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
TSKgel® Super-ODS HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 5 cm × 1 mm, 2.3 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 20015
Kennzeichnungsgrad
8% Carbon, multilayer, endcapped
Parameter
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.06 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
150 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
5 cm × 1 mm
Matrix
spherical silica
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
2.3 μm
Betriebs-pH-Wert
2.0-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)